Learn More
Nitritex™ Guantes de látex para sala limpia BioClean Legacy™
BIOPHARMA
Se utilizan para el trabajo en sala limpia. Los guantes de látex para sala limpia Nitritex™ BioClean Legacy™ tienen un color natural y proporcionan una comodidad insuperable.
5.90€ - 362.00€
Especificaciones
Clasificación Categoría 3: equipo de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva PPE 89/686/CEE
Color Natural
Desechables
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free No
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12795815
Ver documentos
Nitritex™
BLA201-S
Pequeño Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12715825
Ver documentos
Nitritex™
BLA203-L
L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15208188
Ver documentos Detalles de la promoción
Nitritex™
BLA203-L
L
362.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15288178
Ver documentos Detalles de la promoción
Nitritex™
BLA201-S
Pequeño
362.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15186753
Ver documentos Detalles de la promoción
Nitritex™
BLA205-XXL
2XL
362.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15298178
Ver documentos Detalles de la promoción
Nitritex™
BLA202-M
M
362.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12705825
Ver documentos
Nitritex™
BLA202-M
M Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15278178
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
Nitritex™
BLA200-XS
XS
362.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12725825
Ver documentos
Nitritex™
BLA204-XL
XL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Partículas: Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4.
  • Propiedades físicas: Cumplen con los requisitos de la norma para guantes EN420:2003, la norma europea para guantes de uso médico EN455 (apartados 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 & 3:2003.
  • Esterilidad:&& No estériles
  • Sistemas de calidad: Fabricados en una planta con certificación ISO 9001:2008 y 89/686/ECC Artículo 11b. Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO Clase 4.
  • Muestreo e inspección:& De acuerdo con ISO 2859.
Especificaciones
Especificaciones
Categoría 3: equipo de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva PPE 89/686/CEE
No
sin polvo
No estéril
300 mm
Natural
Sí
Látex
Guantes de sala limpia
Con reborde enrollado
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Nitritex™ Guantes de látex para sala limpia BioClean Legacy™