Learn More
Nitritex™ Guantes de látex para sala limpia BioClean Legacy™
Se utilizan para el trabajo en sala limpia. Los guantes de látex para sala limpia Nitritex™ BioClean Legacy™ tienen un color natural y proporcionan una comodidad insuperable.
Marca: Nitritex™ BLA202-M
Descripción
- Partículas: Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4.
- Propiedades físicas: Cumplen con los requisitos de la norma para guantes EN 420:2003, la norma europea para guantes de uso médico EN 455 (apartados 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 y 3:2003.
- Estéril: No estéril
- Sistemas de calidad: Fabricados en una planta con certificación ISO 9001:2008 y 89/686/ECC Artículo 11b. Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4.
- Inspección y muestreo: De acuerdo con ISO 2859.
Especificaciones
ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A 1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006 | |
Natural | |
Sí | |
Látex | |
Guantes de sala limpia | |
No estéril | |
100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades) |
Categoría 3: equipo de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva PPE 89/686/CEE | |
Sí | |
No | |
sin polvo | |
M | |
Con reborde enrollado | |
300 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range