Learn More
Nitritex™ Guantes de látex para sala limpia BioClean Legacy™
BIOPHARMA
Se utilizan para el trabajo en sala limpia. Los guantes de látex para sala limpia Nitritex™ BioClean Legacy™ tienen un color natural y proporcionan una comodidad insuperable.
Marca:  Nitritex™ BLA200-XS
222.98 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15278178
  • 362.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Partículas: Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4.
  • Propiedades físicas: Cumplen con los requisitos de la norma para guantes EN 420:2003, la norma europea para guantes de uso médico EN 455 (apartados 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 y 3:2003.
  • Estéril: No estéril
  • Sistemas de calidad: Fabricados en una planta con certificación ISO 9001:2008 y 89/686/ECC Artículo 11b. Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4.
  • Inspección y muestreo: De acuerdo con ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A 1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006
Natural
Sí
Látex
Guantes de sala limpia
No estéril
100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades)
Categoría 3: equipo de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva PPE 89/686/CEE
No
sin polvo
XS
Con reborde enrollado
300 mm
Videos
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote24-2771 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBLA200-XS
    Número de lote24-1751 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBLA200-XS
    Número de lote24-0676 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBLA200-XS
    Número de lote23-2159 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBLA200-XS
    Número de lote23-1401 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/02/2025 Catalog NumberBLA200-XS
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Nitritex™ Guantes de látex para sala limpia BioClean Legacy™ > Tamaño: XS; cantidad: 500