Learn More
Fisherbrand™ Tetinas cuentagotas de látex
Para facilitar la dispensación de líquidos.
Marca:  Fisherbrand™ DT/5/D001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12436180
  • 39.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Al emplearlas con pipetas, las perillas de caucho flexible permiten la aspiración y la dispensación
  • Proporcionan un control de pipeteo manual intuitivo
  • Disponibles en diferentes capacidades
Especificaciones
Especificaciones
Látex
Cuentagotas de bulbo de pipeta
3,75 ml
6 mm