Learn More
Lauda™ Congelador horizontal VF LAUDA Versafreeze con enchufe macho angulado (CEE7/7)
El VF LAUDA Versafreeze es un congelador horizontal con un cable de alimentación con un enchufe angulado (CEE7/7).
Marca: Lauda™ L003337
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Congelador horizontal de laboratorio con monitorización fiable y aislamiento altamente eficaz para el almacenamiento a largo plazo y la garantía de calidad.
Especificaciones
Ultracongelador horizontal | |
754 L | |
Tapa aislada más paneles aislantes | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
44 gradillas | |
Arcón, VF 75040 C | |
6 (2 bloqueables) | |
Refrigerado por aire | |
LAUDA Versafreeze | |
Manual | |
Opcional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Varias notificaciones de alarma, memoria no volátil | |
CEE 7/7 | |
50 Hz | |
No, unidad adecuada para 207-253 V | |
Cajas de 2 in. (572) |
26,5 pies cúb. | |
De 0 °C a -40 °C | |
1 (1 compartimento) | |
Espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
TUV | |
Pantalla táctil en color de 4,3 pulg | |
Blanco | |
Diám. de 13 mm, orificio de ecualización de presión | |
5 años | |
Sellado y aislado, con bloqueo por llave | |
Registrador de datos integrado, varias opciones de monitorización externa | |
Máxima seguridad de las muestras | |
Máx. 3,8/16 A | |
230 V | |
1,2 kW | |
R1270 |