Learn More
Lauda™ Congelador vertical VF LAUDA Versafreeze con enchufe macho angulado (CEE7/7)
El VF LAUDA Versafreeze es un congelador vertical con un cable de alimentación con un enchufe angulado (CEE7/7).
Marca: Lauda™ L003343
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Congelador vertical de laboratorio con monitorización fiable y aislamiento altamente eficaz para el almacenamiento a largo plazo y la garantía de calidad.
Especificaciones
Congelador vertical ultrabajo | |
731 L | |
Tirador de puerta sellado y aislado con bloqueo por llave | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
6 | |
TUV | |
Pantalla táctil en color de 4,3 pulg | |
Refrigerado por aire | |
LAUDA Versafreeze | |
Manual | |
Opcional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Varias notificaciones de alarma, memoria no volátil | |
CEE 7/7 | |
1 | |
No, unidad adecuada para 207-253 V | |
Cajas de 2 in. (525) |
25,7 pies cúb. | |
De 0 °C a -40 °C | |
1 | |
Espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
35 gradillas | |
Vertical, VF 70040 | |
Blanco | |
Diám. de 13 mm, orificio de ecualización de presión | |
5 años | |
±1,5 K temporal a −40 °C | |
Registrador de datos integrado, varias opciones de monitorización externa | |
Máxima seguridad de las muestras | |
Máx. 3,8/16 A | |
230 V | |
1,2 kW | |
R1270 |