Learn More
Lauda™ Congelador vertical VF LAUDA Versafreeze con enchufe macho angulado (CEE7/7)
El VF LAUDA Versafreeze es un congelador vertical con un cable de alimentación con un enchufe angulado (CEE7/7).
8060.00€ - 14600.00€
Especificaciones
Tipo | Congelador vertical ultrabajo |
---|---|
Modelo de puerta | Tirador de puerta sellado y aislado con bloqueo por llave |
No. of Doors | 1 |
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Aislamiento | Espuma de poliuretano |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17337679
|
Lauda™
L003341 |
4,5 pies cúb. | 129 L | De 0 °C a -40 °C |
8060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17347679
|
Lauda™
L003342 |
20,5 pies cúb. | 583 L | De 0 °C a -40 °C |
12700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17357679
|
Lauda™
L003343 |
25,7 pies cúb. | 731 L | De 0 °C a -40 °C |
13700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17367679
|
Lauda™
L003344 |
4,5 pies cúb. | 129 L | De -50 °C a -85 °C |
8750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17377679
|
Lauda™
L003345 |
20,5 pies cúb. | 583 L | De -50 °C a -85 °C |
13500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17387679
|
Lauda™
L003346 |
25,7 pies cúb. | 731 L | De -50 °C a -85 °C |
14600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Congelador vertical de laboratorio con monitorización fiable y aislamiento altamente eficaz para el almacenamiento a largo plazo y la garantía de calidad.
Especificaciones
Congelador vertical ultrabajo | |
1 | |
Espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
Vertical | |
Blanco | |
Diám. de 13 mm, orificio de ecualización de presión | |
5 años | |
Opcional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Varias notificaciones de alarma, memoria no volátil | |
230 V | |
No, unidad adecuada para 207-253 V |
Tirador de puerta sellado y aislado con bloqueo por llave | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
TUV | |
Pantalla táctil en color de 4,3 pulg | |
Refrigerado por aire | |
LAUDA Versafreeze | |
Manual | |
Registrador de datos integrado, varias opciones de monitorización externa | |
Máxima seguridad de las muestras | |
CEE 7/7 | |
1 |