Learn More
Hach™ LCK Cuvette Tests
Insertar, leer y terminar. Los test de cubetas LCK Hach™ son reactivos predosificados envasados en una caja totalmente equipada. Proporcionan máxima seguridad, facilidad de uso y evaluación fotométrica, al tiempo que utilizan una cantidad mínima de reactivos/productos químicos para una solución respetuosa con el medio ambiente.
Marca: Hach™ LCK307
Descripción
Los tests de cubetas LCK de Hach cuentan con homologación oficial para límites de consentimiento legalmente requeridos. Con la ayuda de las soluciones patrón Addista y las soluciones de prueba round robin, proporcionan garantía de unos resultados analíticos siempre correctos. El fotómetro identifica el test de cubetas a partir de su código de barras (IBR+) y calcula el resultado inmediatamente. Las cubetas proporcionan precisión y seguridad mediante el Dosicap Zip, que elimina el contacto con los reactivos.
- Reactivos predosificados y listos para usar sin necesidad de pasos de aclarado
- Valores de medición precisos y fiables
- Máxima seguridad para los usuarios gracias al sistema cerrado y a las bajas cantidades de reactivos
- Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
- Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
- Diferenciación entre pruebas y rangos de medición mediante codificación por colores
Información de órdenes
dimRange
Especificaciones
Boro (B) | |
Amarillo | |
Análisis de la calidad del agua | |
Caja totalmente equipada, juego de reactivos | |
De 0,05 a 2,50 mg/l de B | |
Azometina-H |
DIN 38405-D17 | |
Tubos predosificados | |
Fotómetro (DR3900, DR6000,1900DR2800, DR3800, DR , DR5000), soluciones patrón Addista | |
25 | |
De 2 °C a 8 °C | |
Prueba en cubetas para boro |
Seguridad y manipulación
- boron samle cuvette
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ascorbic acid, salicylaldehyde, potassium hydrogen sulphate
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.