Learn More
Kautex™ Frasco lavador para acetona de cuello ancho natural con tapón verde de LDPE
Diseñados para proporcionar un flujo de líquido controlado con precisión. Los frascos lavadores de seguridad de 250 ml Kautex™ proporcionan una excelente resistencia química para la seguridad del laboratorio.
Marca: Kautex™ 2000770019
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Impresos con símbolos de peligro y sustancias contenidas en alemán, inglés y francés
- Espacio de escritura
- Impresión resistente a la abrasión
- El color del tapón coincide con el color de la tinta para facilitar la identificación medios
- A prueba de fugas
- Se vacían completamente mediante el deslizamiento del tubo de descarga, incluso cuando están en posición invertida.
Especificaciones
250 ml | |
30,8mm | |
10 | |
Azul | |
Forma redonda | |
Frasco lavador | |
64 mm |
Natural | |
LDPE | |
Paquete de 150 | |
Ancha | |
120 mm | |
Agua destilada | |
Tapón de rosca con boquilla de suministro |