Learn More
Kautex™ Frasco lavador para acetona de cuello ancho natural con tapón verde de LDPE
Diseñados para proporcionar un flujo de líquido controlado con precisión. Los frascos lavadores de seguridad de 250 ml Kautex™ proporcionan una excelente resistencia química para la seguridad del laboratorio.
49.45€ - 753.95€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
---|---|
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 30,8mm |
Material | LDPE |
N.° por paquete | 10 |
Código de producto | Marca | Chemical Label | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Chemical Label | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15758877
|
Kautex™
2000770020 |
Acetona | Rojo | N/A | |||||
15718877
|
Kautex™
2000770016 |
Etanol | Verde |
50.26€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15728877
|
Kautex™
2000770017 |
Isopropanol | Amarillo | N/A | |||||
17858107
|
Kautex™
2000770018 |
Metanol | Naranja | N/A | |||||
15738877
|
Kautex™
2000770018 |
Metanol | Naranja | N/A | |||||
15748877
|
Kautex™
2000770019 |
Agua destilada | Azul |
52.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Impresos con símbolos de peligro y sustancias contenidas en alemán, inglés y francés
- Espacio de escritura
- Impresión resistente a la abrasión
- El color del cierre coincide con el color de la tinta para facilitar la identificación de medios
- A prueba de fugas
- Se vacían completamente mediante el deslizamiento del tubo de descarga, incluso cuando están en posición invertida.
Especificaciones
250 ml | |
30,8mm | |
10 | |
Ancho | |
120 mm | |
64 mm |
Natural | |
LDPE | |
Paquete de 150 | |
Forma redonda | |
Frasco lavador | |
Tapón de rosca con boquilla de suministro |