Learn More
Buerkle™ Botellas de cuello estrecho LDPE , redondas Código de producto.: 15435554
Añadir a la cesta
Buerkle™ Botellas de cuello estrecho LDPE , redondas
Código de producto. 15435554 Tienda Bürkle Productos
100 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Código de producto. 15435554
Marca: Buerkle™ 03020100
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de cuello estrecho de LDPE Buerkle™ indicado para el almacenamiento, envasado, laboratorio, toma de muestras, muestreo y el transporte de líquidos.
  • Frascos universales indicados para el almacenamiento, envasado, laboratorio, toma de muestras, muestreo y el transporte de líquidos.
  • Con tapón de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Incluye Tapón de rosca
Altura con tapón (métrico) 106 mm
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 13 mm
Tapones de repuesto 0300-1018
Cantidad 100/paq.
Peso (métrico) 0,0145 kg
Tamaño de rosca (métrico) 18 mm
Color del tapón Transparente
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 106 mm
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 45 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Buerkle™ Botellas de cuello estrecho LDPE , redondas >