Learn More
Buerkle™ Frasco de LDPE de forma alta
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descripción
- LDPE, transparente
- A prueba de fugas
- Con tapón de rosca
- El tapón cuentagotas a juego está disponible como accesorio
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 13 mm |
Material | LDPE |
Tamaño de rosca (métrico) | 18 mm |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 98 mm |
Diámetro (métrico) | 45 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Buerkle™ Frasco de LDPE de forma alta >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido