Learn More
Buerkle™ Frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
- El tubo de inmersión es extraíble
- Frascos translúcidos para una visibilidad óptima
- Adecuado para productos alimenticios
- Tapón de rosca con tubo de inmersión
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza con productos alimenticios |
Material | LDPE |
Altura (métrico) | 225 mm |
Diámetro (métrico) | 61mm |
Título del producto
Buerkle™ Frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido