Learn More
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™ Código de producto.: 10451055
Añadir a la cesta
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™
Código de producto. 10451055
250 ml, Blanco
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Varios
Verde
Código de producto. 10451055
Marca: Azlon WGW230P
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE Azlon™ se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE AzlonTM se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
  • Frascos de lavado de hombro cuadrado con un cuello ancho para un llenado sin derrames
  • Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Incluye Tapón de polipropileno blanco
Material LDPE
Cantidad 5/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 140 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Altura (imperial) 5,51 in
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Product Information
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    26
    Hours
    15
    Minutes
    43
    Seconds
    36
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
Título del producto
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™ >