Learn More
Kartell™ Frascos de lavado de boca ancha graduados de polipropileno Plastilab™ Código de producto.: 12543237
Añadir a la cesta
Kartell™ Frascos de lavado de boca ancha graduados de polipropileno Plastilab™
Código de producto. 12543237
250 ml, Rojo, 25 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Color del tapón:
Rojo
Graduaciones:
25 ml
Código de producto. 12543237
Marca: Kartell™ 0163700
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño de boca ancha facilita el llenado fácil y seguro del contenido.
El diseño de boca ancha permite un llenado fácil y seguro del contenido.
  • Fabricados en polietileno
  • Tapones con código de colores para facilitar la identificación
  • Ingenioso tapón diseñado para evitar goteos involuntarios
  • Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Diámetro exterior del cuello (métrico) 38 mm
Incluye Tapones codificados con color
Material Polietileno
Tamaño de rosca (métrico) GL45
Color del tapón Rojo
Graduaciones 25 ml
Graduated Sí
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco de lavado de polietileno de boca ancha
Título del producto
Kartell™ Frascos de lavado de boca ancha graduados de polipropileno Plastilab™ >