Learn More
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Varios
Verde
Descripción
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE AzlonTM se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
- Frascos de lavado de hombro cuadrado con un cuello ancho para un llenado sin derrames
- Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Translúcido |
Incluye | Tapón de polipropileno rojo |
Material | LDPE |
Cantidad | 5/paq. |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
Color del tapón | Rojo |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 5.2 MB
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Product information
Tamaño : 3.7 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
26Hours
15Minutes
43Seconds
37 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido