Learn More
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Varios
Verde
Description
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE AzlonTM se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
- Frascos de lavado de hombro cuadrado con un cuello ancho para un llenado sin derrames
- Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
Specifications
Specifications
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Incluye | Tapón de polipropileno verde |
Material | LDPE |
Cantidad | 5/paq. |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
Color del tapón | Verde |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Boca | Ancha |
Show More |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Documents
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 5.2 MB
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Product information
Tamaño : 3.7 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
0Minutes
6Seconds
25
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction