Learn More
Gilac™ Bandejas rectangulares blancas de LDPE
Con gestión de trazabilidad gracias a que incluye una etiqueta de identificación de contenidos sobremoldeada dentro del material plástico, lo que la hace permanente y se puede volver a escribir en ella.
Marca: Gilac™ G154421
Detalles adicionales : Peso : 0.62100kg
Descripción
- Color blanco
- Diseño resistente a impactos
- Dimensiones adecuadas para uso en frigorífico
- Moldeadas en HDPE que pueden usarse entre −40 ° y + 90 °C
- Se puede usar, entre otras cosas, para descongelación, preparación para productos húmedos, ingredientes, conservación de comidas de muestra de comparación, y fermentaciones y decantación de recipientes
- La tapa se vende por separado
Especificaciones
Bandeja | |
Blanco | |
2.1 gal. | |
Conformidad con el contacto con alimentos | |
Almacenamiento de alimentos | |
350/Paleta | |
485 mm | |
75 mm | |
0,57 kg |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Rectangulares | |
8 L | |
Refrigerador | |
Stackable | |
485 x 335 x 75 mm; dimensiones inferiores interiores: 420 x 265 x 72 mm | |
335 mm | |
1.26 lb. |