Learn More
Gilac™ Bandejas rectangulares blancas de LDPE
Con gestión de trazabilidad gracias a que incluye una etiqueta de identificación de contenidos sobremoldeada dentro del material plástico, lo que la hace permanente y se puede volver a escribir en ella.
13.00€ - 31.60€
Especificaciones
Tipo | Bandeja |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Forma | Rectangulares |
Certificaciones/conformidad | Conformidad con el contacto con alimentos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11788501
|
Gilac™
G154221 |
3 L | 347 x 230 x 70 mm; dimensiones inferiores internas: 280 x 165 x 67 mm |
14.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11798501
|
Gilac™
G154321 |
5 L | 437 x 285 x 75 mm; dimensiones inferiores internas: 380 x 220 x 72 mm |
25.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11958134
|
Gilac™
G154121 |
2 L | 300 x 200 x 63 mm; dimensiones inferiores internas: 250 x 155 x 60 mm |
13.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11757355
|
Gilac™
G154421 |
8 L | 485 x 335 x 75 mm; dimensiones inferiores interiores: 420 x 265 x 72 mm |
31.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Color blanco
- Diseño resistente a impactos
- Dimensiones adecuadas para uso en frigorífico
- Moldeada en HDPE que puede usarse entre − 40° y + 90 °C
- Se puede usar, entre otras cosas, para descongelación, preparación para productos húmedos, ingredientes, conservación de comidas de muestra de comparación, y fermentaciones y decantación de recipientes
- La tapa se vende por separado
Especificaciones
Bandeja | |
Blanco | |
Conformidad con el contacto con alimentos | |
Almacenamiento de alimentos |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Rectangulares | |
Refrigerador | |
Stackable |