Learn More
Gilac™ Bandejas rectangulares blancas de LDPE
Con gestión de trazabilidad gracias a que incluye una etiqueta de identificación de contenidos sobremoldeada dentro del material plástico, lo que la hace permanente y se puede volver a escribir en ella.
Marca: Gilac™ G154221
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
- Color blanco
- Diseño resistente a impactos
- Dimensiones adecuadas para uso en frigorífico
- Moldeadas en HDPE que pueden usarse entre −40 ° y + 90 °C
- Se puede usar, entre otras cosas, para descongelación, preparación para productos húmedos, ingredientes, conservación de comidas de muestra de comparación, y fermentaciones y decantación de recipientes
- La tapa se vende por separado
Especificaciones
Bandeja | |
Blanco | |
0.8 gal. | |
Conformidad con el contacto con alimentos | |
Almacenamiento de alimentos | |
1200/Paleta | |
347 mm | |
70 mm | |
0,26 kg |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Rectangulares | |
3 L | |
Refrigerador | |
Stackable | |
347 x 230 x 70 mm; dimensiones inferiores internas: 280 x 165 x 67 mm | |
230 mm | |
0.57 lb. |