Learn More
VITLAB™ Frascos de boca ancha de LDPE, con tapón de rosca
Utilice estos frascos para el almacenamiento, la toma de muestras y el transporte de sustancias viscosas, polvos, granulados o pastas. Los frascos de boca ancha de LDPE VITLAB™ están compuestos de material flexible con buena resistencia y cuentan con una boca más ancha para un llenado sencillo. Disponible con cierre de ojos.
38.30€ - 62.75€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Guardado y almacenamiento |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | LDPE |
Color del tapón | Transparente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10679812
|
VITLAB™
93489 |
100 ml |
62.75€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10164682
|
VITLAB™
93789 |
250 ml |
38.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10275782
|
VITLAB™
93989 |
500 ml |
52.55€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Frasco de boca ancha de LDPE transparente
- Con tapón de rosca de PP
- Ideal para polvos y materiales tipo pasta
Especificaciones
Transparente | |
Tapón de rosca | |
Transparente | |
Tapón de rosca |
Guardado y almacenamiento | |
LDPE | |
Frasco de boca ancha |