Learn More
Abeba™ Zapatos de trabajo de cuero
Resistente a grasas animales, al aceite y al combustible.Tratamiento Sanitized™
Marca: Abeba™ 7031/40
46.94 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.73800kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Piel suave
- Negro
- Suela antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Correa de talón plegable, ajustable
- Plantilla de cuero
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuero | |
Antideslizante | |
Grasas animales, aceite y combustible |
Negro | |
40 | |
7031 |