Learn More
Abeba™ Zapatos de trabajo de cuero
Resistente a grasas animales, al aceite y al combustible.Tratamiento Sanitized™
50.05€ - 59.45€
Especificaciones
Color Negro
Material Cuero
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15376646
Ver documentos
Abeba™
7031/35
35 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15396646
Ver documentos
Abeba™
7031/37
37
56.85€
1 par
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15306656
Ver documentos
Abeba™
7031/38
38
59.45€
1 par
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15326656
Ver documentos
Abeba™
7031/40
40
57.75€
1 par
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15336656
Ver documentos
Abeba™
7031/41
41
56.85€
1 par
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15376656
Ver documentos
Abeba™
7031/45
45
56.85€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15386656
Ver documentos
Abeba™
7031/46
46
56.85€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15396656
Ver documentos
Abeba™
7031/47
47
56.85€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Piel suave
  • Negro
  • Suela antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Plantilla de cuero
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Cuero