Learn More
Motic™ Microscopio inalámbrico LED
Ofrece una iluminación blanca brillante sin calor. Este microscopio también se puede utilizar sin cable mediante el uso de una batería recargable. El microscopio inalámbrico LED Motic™ es perfecto para exteriores, si su espacio carece de tomas eléctricas o simplemente prefiere un entorno de trabajo sin enredos.
Marca: Motic™ PD8542A201
Descripción
- Cabezal monocular o binocular inclinado 45° para una visualización cómoda mientras está sentado, gira 360°
- Ocular de campo ancho WF10X/18 mm con puntero incorporado
- Revólver cuádruple de montaje inverso, con topes de clic positivos para cambios de aumento precisos
- Objetivos acromáticos EA parfocales y parcéntricos 4X/0,10, 10X/0,25 y 40X/0,65-Spring
- Sistema de enfoque grueso y fino independiente con tope de límite superior para evitar daños en los portaobjetos y los objetivos
- El ajuste de la tensión de enfoque evita la desviación de la platina
- Platina grande mecánica de 133 × 136 mm con controles coaxiales de posición baja
- Montado en espiral 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris
- Iluminación LED recargable con ajuste de intensidad
Especificaciones
Tapa antipolvo, cargador y baterías | |
Movimiento del eje Z: 11 mm | |
EA acromático, DIN | |
Para microscopía académica avanzada, series 18 y 28 de Motic, microscopio ClassView 1000 | |
215 x 180 x 385 mm | |
Enfocable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris | |
Microscopio monocular LED Motic 1802 | |
LED, inalámbrico con control de intensidad | |
Unidad |
220/240 V | |
4X, 10X, 40XS | |
18 mm | |
Portaobjetivos cuádruple invertido giratorio cuádruple invertido con paradas de clic | |
Platina: 133 x 136 mm | |
Microscopio monocular Motic 1802 LED | |
Monocular | |
WF10X/18 mm con puntero, bloqueable |