Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
Marca:  Thermo Scientific™ WB30324
89.49 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11804722
  • 118.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
  • Fabricada con poliestireno de alto impacto
  • La superficie hidrófoba garantiza la ausencia de absorción de agua de la atmósfera o de la muestra
  • Disponible en blanco o negro para garantizar la idoneidad para diferentes materiales de muestra coloreados
  • El intervalo antiestático solventa los problemas con el cuelgue de polvo
  • Base plana para un apoyo firme y seguro en la balanza
  • No se suministran estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Blanco
Cuadrada
Plato de pesaje antiestático
80 mm
100 ml
Poliestireno
No estéril
80 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats >