Learn More
Motic™ Luz anular LED
Se atornilla a estereomicroscopios de la serie SMZ. La luz anular LED Motic™ solo es compatible con los modelos SMZ sin luz incidente
Marca: Motic™ 1101002402721
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 60T
- Regulable y segmentable
- Para uso exclusivamente con estereomicroscopio SMZ sin luz incidente
Especificaciones
Iluminación anular LED 60T | |
Regulable, segmentable | |
Microscopios de la serie SMZ sin luz incidente | |
1 unidad |
Título del producto
Motic™ Luz anular LED > 60T
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido