Learn More
Cytiva Medios L 15 de Leibovitz
Diseñado para cultivo sin equilibrio de CO2.
Marca:  Cytiva SH30525.01
28.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11566271
  • 37.90€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con los medios Leibovitz L-15 HyClone™, fabricados mediante procesos certificados según la norma ISO 9001.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2000.
Con 2,05 mM de L-glutamina, 500 ml
Medios L-15 Leibovitz con L-glutamina
Filtro estéril de 0,1 μm
500 mL
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Líquido
Estéril con filtro
Glutamina