Learn More
Cytiva Medios L 15 de Leibovitz
Diseñado para cultivo sin equilibrio de CO2.
15.50€ - 37.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | L-15 Leibovitz media with L-glutamine |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11576271
|
Cytiva
SH30525.02 |
1000 mL | N/A | ||||||
11566271
|
Cytiva
SH30525.01 |
500 mL |
37.90€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con los medios Leibovitz L-15 HyClone™, fabricados mediante procesos certificados según la norma ISO 9001.
Especificaciones
ISO 9001:2000. | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Glutamine |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
L-15 Leibovitz media with L-glutamine | |
0.1 μm Sterile-filtered |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months