Learn More
Cytiva Medios L 15 de Leibovitz
Diseñado para cultivo sin equilibrio de CO2.
Marca: Cytiva SH30525.02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con los medios Leibovitz L-15 HyClone™, fabricados mediante procesos certificados según la norma ISO 9001.
Especificaciones
ISO 9001:2000. | |
With 2.05mM L-Glutamine, 1000mL | |
L-15 Leibovitz media with L-glutamine | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
1000 mL |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Glutamine |