missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT

La optimización de las condiciones de entrega es un paso crítico en cualquier experimento que utilice el sistema CRISPR/Cas9.

Marca:  Invitrogen™ A32829

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15900383

  • 1726.00€ / 1 ml
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock

Alertas:

Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.


Descripción

Descripción

La optimización de las condiciones de administración es un paso crítico en cualquier experimento que utilice el sistema CRISPR/Cas9.El ARNg de lentivirus de control positivo de CRISPR contra HPRT Invitrogen™ LentiArray™ es un ARNg de alta eficacia validado en múltiples líneas de células humanas que ha logrado eficacias de edición superiores al 80 %.Se puede utilizar para determinar rápidamente las condiciones de administración ideales con el fin de lograr la máxima eficacia de edición en el modelo celular de elección.

El ARNg frente a HPRT de lentivirus de control positivo Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR es un ARNg altamente eficaz validado en múltiples líneas de células humanas que ha logrado una eficacia de edición superior al 80 %. Se puede utilizar para determinar rápidamente las condiciones de entrega ideales con el fin de lograr la máxima eficacia de edición en su modelo celular de elección.

Especificaciones

Especificaciones

Almacenar en congelador ultrafrío (entre - 68 °C y - 85 °C).
Lentiviral
U6
Humano
LentiArray™
1 ml
Hielo seco
Control positivo
Placa de 96 pocillos
Transducción lentiviral
Inactivación del gen CRISPR
Control positivo
ARNg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.