Learn More
Lewis Y Mouse, Clone: LWY/1463, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio MSM3-1463-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901418
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Lewis Y
Cell membrane, cytoplasmic and extracellular
LWY/1463
Unconjugated
Mouse
Lung, Colon, Bladder or Hepatocellular Carcinoma
100 μg
Primary
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Human colon carcinoma cells
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.