Learn More
Lewis Y Mouse, Clone: LWY/1463, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Lewis Y |
---|---|
Clon | LWY/1463 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901418
|
EnquireBio
MSM3-1463-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991408
|
EnquireBio
MSM3-1463-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Lewis Y | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell membrane, cytoplasmic and extracellular |
LWY/1463 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human colon carcinoma cells | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
Lung, Colon, Bladder or Hepatocellular Carcinoma |