Learn More
Gilac™ Lid for 10 L/20 L Dividing Dough Containers
Lid for 10 L/20 L Dividing Dough Containers is for fermentation in bread-making. It adapts to all aerobic and anaerobic bread-making processes.
11.72€ - 13.75€
Especificaciones
Tipo | Bin Lid |
---|---|
Forma | Rectangular |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 525 x 405 x 30 mm |
Longitud (imperial) | 20.7 in. |
Longitud (métrico) | 525 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17958501
|
Gilac™
G155521 |
White |
11.72€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17988441
|
Gilac™
G155535 |
Green |
13.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Lid for rectangular dividing dough containers for fermentation in bread-making.
- Adapts to all aerobic and anaerobic bread-making processes, including dough rising in ventilated cold chambers.
- Stable stacking thanks to studs.
- Compatible with 10 L and 20 L dividing containers.
Especificaciones
Bin Lid | |
525 x 405 x 30 mm | |
525 mm | |
402 mm | |
30 mm |
Rectangular | |
20.7 in. | |
15.8 in. | |
1.2 in. |