Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido linoleico, 99 % Código de producto.: 10687172
Thermo Scientific Chemicals Ácido linoleico, 99 %
Código de producto. 10687172
5 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10687172
Marca: Thermo Scientific Chemicals 215040050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-33-3
Fórmula molecular C18H32O2
Peso molecular (g/mol) 280.45
Clave InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Sinónimo linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nombre IUPAC ácido (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoico
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linoleic acid
Punto de fusión -5.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Índice de refracción 1.4687 to 1.4707
Cantidad 5 mL
Beilstein 02,IV,1754
Índice Merck 15,556
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.45
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463369 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Número de loteA0440978 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2023 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Número de loteA0450915 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Número de loteA0403025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Número de loteA0396564 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number215041000,215040050,215040250
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Ácido linoleico, 99 % >