Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ MessengerMAX™
Reactivo para transfección Lipofectamine™ MessengerMAX™
Marca: Invitrogen™ LMRNA150
10602.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24270" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El reactivo de transfección de ARNm Lipofectamine™ MessengerMAX proporciona una increíble eficacia de transfección en neuronas y un amplio espectro de células primarias, lo que permite mejorar los resultados de aplicación y realizar investigaciones más relevantes desde el punto de vista biológico. Esto se debe a que nuestra novedosa tecnología de nanopartículas lipídicas está optimizada para ofrecer la mayor cantidad posible de ARNm sin el paso de entrada nuclear que se requiere con el ADN.Transfecta con éxito más modelos de células predictivas con un reactivo que proporciona:
Se logra una gran eficacia de transfección en aplicaciones de edición genómica novedosas
El reactivo Lipofectamine™ MessengerMAX™ ayuda a aumentar la probabilidad de una correcta concentración y recombinación con ARNm con nucleasa CRISPR GeneArt™ a través de una transfección altamente eficiente, maximizando en última instancia la eficiencia de las modificaciones genéticas y simplificando los procesos posteriores.
Transfecta eficazmente células difíciles de transfeccionar
El reactivo Lipofectamine™ MessengerMAX™ está diseñado para transfeccionar una mayor cantidad de ARNm en neuronas y un amplio espectro de células primarias difíciles de transfeccionar. Esto elimina la necesidad de electroporación o virus, y proporciona una mejora > de 2 veces en la eficacia de la transfección en comparación con otros reactivos a base de lípidos.
Ventajas del aprovechamiento de la transfección del ARNm
La transfección del ARNm no requiere captación nuclear, lo que resulta en una expresión de proteína más rápida que la transfección del ADN, ya que la traslación del ARNm ocurre en el citoplasma. Además, el ARNm no tiene riesgo de integración genómica y la eficiencia de la transfección es independiente del ciclo celular.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C). | |
Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces | |
Transfección basada en lípidos | |
Embalaje sostenible | |
Reactivos para transfección | |
Sí |
Líneas de células establecidas, células neuronales, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar | |
ARNm | |
Transfección | |
Lipofectamine™ | |
15 ml | |
Temperatura ambiente |