Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ RNAiMAX
GREENER_CHOICE
Proporciona la máxima eficacia de transfección en la más amplia variedad de tipos de células para experimentos de reducción génica con restricciones ARNip.
Marca:  Invitrogen™ 13778500
8856.00 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12343563
  • 11070.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX proporciona la máxima eficacia de transfección en la más amplia variedad de tipos de células para experimentos de reducción génica con restricciones ARNip. Lipofectamine™ RNAiMAX es una formulación exclusiva lipídica catiónica específica de ARNi diseñada específicamente para el envío de ARNip y miARN en todos los tipos de células.
Con el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX obtendrá:
  • Eficacia de transfección superior que requiere menores concentraciones de ARNi y da como resultado una reducción génica más eficaz con una cantidad mínima de efectos inespecíficos
  • Fácil optimización debido a una citotoxicidad mínima a través de un intervalo de concentración de 10 veces el reactivo de transfección
  • Eficacias de transfección superiores para reproducciones y antagonistas de ARNmi
  • Compatibilidad con una amplia variedad de tipos celulares que proporciona el enfoque más versátil de todos los experimentos de silenciamiento génico
  • Un protocolo simple y rápido para unos resultados uniformes y reproducibles
    Elevada reducción génica en una amplia gama de células
    El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX transfecta una amplia gama de tipos de células (consulte la figura). Para el silenciamiento génico, las transfecciones de alta eficiencia del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX conducen a los altos niveles de reducción génica necesarios para lograr resultados convincentes.
    Transfecciones sencillas, de alto rendimiento
    Solo tiene que mezclar el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX con ARNip, agregarlo a sus células, incubarlo y medir la reducción génica. Su sencillez y velocidad combinadas con la alta eficacia de transfección hacen del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX la opción ideal para las transfecciones de ARNsi de alto rendimiento. Las condiciones de transfección pueden establecerse fácilmente para sistemas automatizados o robóticos utilizados en tales aplicaciones.
    Encuentre un protocolo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX optimizado para su línea de células.
    Información de órdenes
    Condición de envío:Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Cada unidad contiene un vial de reactivo Lipofectamine™ RNAiMAX™ (15 ml) Almacenar de 2–8 °C.
    Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
    Transfección basada en lípidos
    Embalaje sostenible
    Lipofectamine™
    15 mL
    Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
    ARNip, ARNip sintético, plásmidos de ARNi (ARBhc, miR), ARNi, ARNmi
    Transfección
    Compatible con alto rendimiento
    Reactivos para transfección