Learn More
Sampling Systems™ Liquid Dip Sampler
The stainless steel liquid dip sampler is ideal for taking a wide variety of liquid samples from the surface. Once the sample has been collected, the liquid dip sampler can simply be pushed against the container, allowing for the liquid to be easily emptied.
203.00€ - 231.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dip Sampler |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Graduado | No |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17942052
|
Sampling Systems™
5175A-50 |
50 mL |
203.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17952052
|
Sampling Systems™
5175A-100 |
100 mL |
231.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Made from high quality and chemically resistant 316L stainless steel
- Different sizes available
- Convenient, hands-free emptying feature
Especificaciones
Dip Sampler | |
Autoclavable | |
No |
Acero inoxidable (316L) | |
Reusable | |
No estéril |