Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, HDPE, 20mL
Made from high density polyethylene with lightweight walls for increased counting efficiency. These LS vials with separate screw caps (size 22-400) are packaged in polyethylene bags of 100 and placed in a separate tray from the caps.
Marca:  DWK Life Sciences 986711
205.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12497341
  • 230.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Hecho de polietileno de alta densidad con paredes ligeras para aumentar eficacia de recuento
  • Fabricado con tolerancias precisas para evitar atascos
  • Envasados en 5 bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales
  • Las bandejas sirven para almacenar sus muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Papel de aluminio (tapón)
Polietileno de alta densidad (HPDE)
500
Polipropileno
22-400
27 mm
20 mL
Envasado al vacío. Los tapones se envasan por separado.
61 mm