Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, HDPE, 20mL
Made from high density polyethylene with lightweight walls for increased counting efficiency. These LS vials with separate screw caps (size 22-400) are packaged in polyethylene bags of 100 and placed in a separate tray from the caps.
224.00€ - 342.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 27 mm |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Volumen (métrico) | 20 mL |
N.º por caja | 500 |
Tipo de empaquetado | Envasado al vacío. Los tapones se envasan por separado. |
Código de producto | Marca | Material del cierre | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material del cierre | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12497341
|
DWK Life Sciences
986711 |
Polipropileno | Papel de aluminio (tapón) |
224.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12417351
|
DWK Life Sciences
986716 |
Urea | Cono de polietileno (tapón) |
342.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10335804
|
DWK Life Sciences
986710 |
Polipropileno | Polietileno espumado (tapón) |
267.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Made from high density polyethylene with lightweight walls for increased counting efficiency
- Manufactured to precise tolerances to avoid jamming
- Packaged in 5 utility trays with each partition tray holding 100 vials
- Utility trays serve as a way to store your samples
- Caps packaged separately
Especificaciones
27 mm | |
20 mL | |
Envasado al vacío. Los tapones se envasan por separado. | |
22-400 |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
500 | |
61 mm |