Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechable LiquiDispo™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tome muestras de líquidos desde líquidos muy líquidos hasta ligeramente viscosos con este tomamuestras desechable. El tomamuestras desechable Buerkle™ LiquiDispo™ cuenta con un mango ergonómico que facilita la extracción de la muestra. Se pueden extraer hasta 200 ml, como con una jeringa.
Brand:  Buerkle™ 5393-1120
 View more versions of this product
Product Code. 10013872
  • 186.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Evite la contaminación cruzada con otras muestras y la limpieza complicada, costosa y que requiere mucho tiempo
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • diámetro de 21 mm
  • 20 piezas por paquete, envasadas individualmente
  • Mango ergonómico
  • Cierres herméticos
  • Sala limpia fabricada
  • Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
Specifications
Specifications
Sampler
Not Autoclavable
100 mL
No estéril
21 mm
HDPE
3.38 oz.
Sí
Para líquidos de viscosidad baja de un máximo de 10 000 cP
500 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
SDS
Documents Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote250974 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/03/2025 Catalog Number5393-1120
Número de lote243623 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/09/2024 Catalog Number5393-1120
Número de lote241599 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/05/2024 Catalog Number5393-1120
Número de lote250610 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number5393-1120
Número de lote244878 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/12/2024 Catalog Number5393-1120
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Tomamuestras desechable LiquiDispo™ > No esterilizado; capacidad: 100Ml; longitud: 500Mm; para líquido
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.