Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechable LiquiDispo™
Tome muestras de líquidos desde líquidos muy líquidos hasta ligeramente viscosos con este tomamuestras desechable. El tomamuestras desechable Buerkle™ LiquiDispo™ cuenta con un mango ergonómico que facilita la extracción de la muestra. Se pueden extraer hasta 200 ml, como con una jeringa.
186.00€ - 289.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sampler |
---|---|
Material | HDPE |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos de viscosidad baja de un máximo de 10 000 cP |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10013872
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-1120 |
100 mL | No estéril |
186.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10475002
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-1131 |
190 mL | Estéril |
289.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10656003
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-1121 |
100 mL | Estéril |
260.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10339022
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-1130 |
190 mL | No estéril |
228.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Evite la contaminación cruzada con otras muestras y la limpieza complicada, costosa y que requiere mucho tiempo
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- diámetro de 21 mm
- 20 piezas por paquete, envasadas individualmente
- Mango ergonómico
- Cierres herméticos
- Sala limpia fabricada
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
Especificaciones
Sampler | |
Not Autoclavable | |
Para líquidos de viscosidad baja de un máximo de 10 000 cP |
HDPE | |
Sí | |
21 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras desechable LiquiDispo™