Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechable LiquiDispo™
Tome muestras de líquidos desde líquidos muy líquidos hasta ligeramente viscosos con este tomamuestras desechable. El tomamuestras desechable Buerkle™ LiquiDispo™ cuenta con un mango ergonómico que facilita la extracción de la muestra. Se pueden extraer hasta 200 ml, como con una jeringa.
Marca: Buerkle™ 5393-1131
Descripción
- Evite la contaminación cruzada con otras muestras y la limpieza complicada, costosa y que requiere mucho tiempo
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- diámetro de 21 mm
- 20 piezas por paquete, envasadas individualmente
- Mango ergonómico
- Cierres herméticos
- Sala limpia fabricada
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
Especificaciones
Sampler | |
Not Autoclavable | |
190 mL | |
Estéril | |
21 mm |
HDPE | |
6.76 oz. | |
Sí | |
Para líquidos de viscosidad baja de un máximo de 10 000 cP | |
1000 mm |
Videos
-
Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
250181 | Certificado de conformidad | 11/03/2025 | 5393-1131 |
243120 | Certificado de conformidad | 20/09/2024 | 5393-1131 |
240232 | Certificado de conformidad | 27/02/2024 | 5393-1131 |
234554 | Certificado de conformidad | 13/11/2023 | 5393-1131 |
231485 | Certificado de conformidad | 03/05/2023 | 5393-1131 |