Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief
Ideal for use with low viscocity liquids. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief is essentially a big syringe that pulls the liquid into the sampler. The further the handle is pulled the bigger the sample volume.
Marca: Sampling Systems™ 8050H-1000S
Descripción
Características principales:
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para uso en áreas ATEX (solo longitudes de 500 mm y 1000 mm)
- Disponibles en 3 diferentes tamaños
Funcionamiento:
- Inserte el tomamuestras en el producto.
- A la profundidad deseada, tire del mango hacia arriba. Cuanto más se tire del asa, mayor será el volumen de la muestra.
- Retire el tomamuestras del producto.
- Empuje el mango hacia abajo para expulsar la muestra.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- Sin limpieza - A diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar cualquier producto SteriWare™ de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos los productos SteriWare™. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de Validación de Limpieza al cambiar a un dispositivo SeriWare ™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - La mayoría de los productos SteriWare™ están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6.
Especificaciones
LiquiThief | |
190 mL | |
Estéril | |
21 mm |
HDPE | |
Sí | |
Apto para líquidos, tales como agua y aceites ligeros | |
1000 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
120822 | Certificado de conformidad | 09/12/2024 | 8050H-1000S |
119379 | Certificado de conformidad | 28/10/2024 | 8050H-1000S |
118578 | Certificado de conformidad | 18/09/2024 | 8050H-1000S |
117953 | Certificado de conformidad | 13/05/2024 | 8050H-1000S |
117580 | Certificado de análisis | 22/04/2024 | 8050H-1000S |