Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cross-Sectional Liquid Samplers
La válvula integrada de esta herramienta estéril se cierra conforme se empuja contra el fondo de un recipiente, protegiendo la muestra de pérdidas. La muestra se puede verter desde la parte superior de la herramienta en el recipiente de muestras.
Marca: Bel-Art™ F37874-1100
Descripción
- Proporciona un muestreo transversal eficaz de líquidos y cremas ligeras
- Alcanza el fondo del recipiente mientras mantiene la mano alejada de la parte superior del mismo
- El diámetro permite su uso a través de la boca del tambor u otras aberturas pequeñas
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Muestreadores de polietileno de alta densidad (HDPE) sellados térmicamente en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
- Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Liquid Sampler | |
Not Autoclavable | |
225 mL | |
2,1 cm |
HDPE | |
7.5 oz. | |
20/paq. | |
110 cm |