Learn More
Cloruro de litio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10328823
Cloruro de litio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328823
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10328823
Marca: Thermo Scientific Acros 413271000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1382.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Punto de fusión 605.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Índice Merck 15, 5584
Información de solubilidad Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,pyridine,,nitrobenzene and acetone
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 1.0% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.06
Densidad 2.0600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0451530 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog Number413270025,413271000,413275000,413270050
Número de loteA0460076 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number413270025,413271000,413275000,413270050
Número de loteA0454604 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2024 Catalog Number413270025,413271000,413275000,413270050
Número de loteA0459857 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/02/2024 Catalog Number413270025,413271000,413275000,413270050
Número de loteA0459858 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/02/2024 Catalog Number413270025,413271000,413275000,413270050
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de litio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >