Learn More
Lithium Chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15603190
Lithium Chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15603190 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Código de producto. 15603190
Marca: Honeywell-Fluka 310468500G
Solicitar formato a granel o personalizado
ACS Reagent,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC litio;cloruro
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Chloride
Cantidad 500 g
Fórmula lineal LiCl
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium chloride
Título del producto
Lithium Chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >