Learn More
Lithium Chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15693180
Lithium Chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15693180 Tienda Honeywell Fluka Productos
2.5 kg
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Código de producto. 15693180
Marca: Honeywell-Fluka 3104682.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
ACS Reagent,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC litio;cloruro
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Chloride
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal LiCl
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Título del producto
Lithium Chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >