Learn More
Cloruro de litio monohidrato, gránulos blancos, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11328017
Cloruro de litio monohidrato, gránulos blancos, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328017
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11328017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022151.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Lithium chloride monohydrate is used as a precursor in the production of lithium metal and other lithium compounds. It acts as a welding agent for aluminum, salt bath for heat -treatment by low temperature and soldering techniques. It is also used as a tracer for chemical products viz. denaturation of wine. For absorbers, it is an absorption and disinfection reagent as well as desiccant for air conditioner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16712-20-2
Fórmula molecular ClH2LiO
Peso molecular (g/mol) 60.405
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronicMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23681138
Nombre IUPAC litio;cloruro;hidrato
SMILES [Li+].O.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium chloride monohydrate
Punto de fusión >98°C-H2O
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.41 (42.39 Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.78
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ27K017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
Número de loteR08K056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
Número de loteP22K067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
Número de loteN07K019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
Número de loteZ11J070 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de litio monohidrato, gránulos blancos, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >