Learn More
Diisopropilamida de litio, solución de 2M en THF/n-heptano/etilbenceno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10511691
Diisopropilamida de litio, solución de 2M en THF/n-heptano/etilbenceno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511691
800 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10511691
Marca: Thermo Scientific Acros 268838000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4111-54-0, 142-82-5, 109-99-9, 100-41-4
Fórmula molecular C6H14LiN
Peso molecular (g/mol) 107.125
Número MDL MFCD00064449
Clave InChI ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium diisopropylamide, unii-ol028kiw1i, lithium di-isopropylamide, lithium diisopropyl amide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt, ol028kiw1i, lithium di propan-2-yl azanide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt 1:1, lithium n,n-diisopropylamide, ipr2nliMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2724682
Nombre IUPAC litio;di(propan-2-il)azanida
SMILES [Li+].CC(C)[N-]C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium diisopropylamide
Color Marrón-rojo o naranja a amarillo
Nombre de nota 2M Solution in THF/n-Heptane
Punto de ebullición 60.0°C to 136.0°C
Composición Solvent: THF 59%, n-Heptane: 28%, Ethylbenzene: 13%
Concentración Lithium diisopropylamide: 26.0% (2.0M)
Fieser 02,49; 03,184; 04,298; 05,400; 06,334; 07,204; 08,292; 09,280; 10,241; 11,296; 12,277; 14,193; 15,188; 16,15; 17,165
Densidad 0.8100g/mL
Índice Merck 15, 3215
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in thf, n-heptane, ethylbenzene, miscible with liquid aliphatic and aromatic, hydrocarbons, ethers and tertiary amines
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.12
Porcentaje de pureza 24.6 to 30.0% (Lithium diisopropylamide)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.81
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación 2°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466946 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number268831000,268838000
Número de loteA0466946 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/10/2024 Catalog Number268831000,268838000
Número de loteA0446770 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2024 Catalog Number268831000,268838000
Número de loteA0446217 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2023 Catalog Number268831000,268838000
Número de loteA0438232 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2023 Catalog Number268831000,268838000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium diisopropylamide, 2M solution in THF/n-heptane/ethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diisopropilamida de litio, solución de 2M en THF/n-heptano/etilbenceno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >