Learn More
Hidróxido de litio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11974151
Hidróxido de litio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974151
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 11974151
Marca: Thermo Scientific Acros 379180025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-65-2
Fórmula molecular HLiO
Peso molecular (g/mol) 23.95
Número MDL MFCD00011095
Clave InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrousMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Hydroxide
Punto de fusión 462.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Número UN 2680
Índice Merck 15,559
Información de solubilidad Solubility in water: 113g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 23.95
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.43
Densidad 1.4300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464447 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2024 Catalog Number379180025,379181000,379185000
Número de loteA0464449 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2024 Catalog Number379180025,379181000,379185000
Número de loteA0464448 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2024 Catalog Number379180025,379181000,379185000
Número de loteA0461547 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog Number379180025,379181000,379185000
Número de loteA0450923 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number379180025,379181000,379185000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de litio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >